Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 827,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
827,00 zł
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.05, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S/c2*1-5(2,3)4/h1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form crystals | form crystals |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description cationic | description cationic | description cationic | description cationic |
| suitability corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test | suitability corresponds to standard for filter test | suitability corresponds to standard for filter test | suitability corresponds to standard for filter test |
| quality LiChropur™ | quality LiChropur™ | quality LiChropur™ | quality LiChropur™ |
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 87724-10G-F | 04061835570942 |
| 87724-50G-F | 04061833056899 |