Kluczowe dokumenty
86195
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
purum p.a., ≥98.0% (T)
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
Wybierz wielkość
112,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
112,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
solid
mp
105-110 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
grupa funkcyjna
carboxylic acid
sulfonic acid
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Klucz InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?