Przejdź do
S7422
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
BioPerformance Certified, ≥99.0%, BioXtra
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.21
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-555-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
650741
Assay:
≥99.0%
Grade:
BioPerformance Certified
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, BioXtra, ≥99.0%
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.02% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
105-110 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
functional group
carboxylic acid, sulfonic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Sulfosalicylic acid dihydrate is a poly functional metal chelating agent. Within industry, it is used in the manufacture of organic catalysts and grease additives. Additionally, it serves as a colorimetric reagent for the detection of ferric ions, producing a violet color. This characteristic is particularly valuable for quantifying the amount of albumin in urine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S213086195S3147
grade
BioPerformance Certified
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.035%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)