Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 425,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
425,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI key
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay - | assay 98% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 245 °C (dec.) (lit.) | mp 235 °C | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - | drug control - | drug control - |
Thiobarbituric acid, thiobarbituric, TBA, TBAR, MDA, malonaldehyde, malondialdehyde, peroxidation, oxidation, assay, lipid, sialic, TBA supplier, carrageenan, 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Dihydroxypyrimidine-2-thiol; 2-thioxodihydropyrimidine | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Thiobarbituric acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is 2-thiobarbituric acid a DEA controlled susbtance
1 answer-
This product is not a DEA controlled substance. Products that are DEA controlled will state this directly on the product website in the "Properties" Section.