Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 998,00 zł |
Informacje o tej pozycji
493,00 zł
Nazwa produktu
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
form
solid
impurities
≤0.02% insolubles, ≤0.04% salicylic acid
ign. residue
≤0.1%
mp
105-110 °C (lit.)
solubility
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.002%
functional group
carboxylic acid, sulfonic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade BioPerformance Certified | grade synthesis grade |
| assay ≥99%, 99.0-101.0% (ACS specification) | assay ≥99% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (acidimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder or crystals | form - | form crystals |
| solubility water: soluble 127.1 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility soluble 987 g/L |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.02% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.035% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.1% | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?