Kluczowe dokumenty
80126
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for ESR-spectroscopy
Synonim(y):
N-Benzylidene-tert-butylamine N-oxide, PBN, Phenyl N-t-butylnitrone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for ESR-spectroscopy
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (HPLC)
Formularz
powder
mp
72-74 °C
73-74 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b12-9-
Klucz InChI
IYSYLWYGCWTJSG-XFXZXTDPSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?