Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 664,00 zł |
Informacje o tej pozycji
664,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
75 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
25-29 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
VCUVETGKTILCLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystals | form crystals | form crystals |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 25-29 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 41-46 °C (lit.), 42-45 °C | mp - |
| bp 75 °C/0.4 mmHg (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 200 °C (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?