Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 150,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł |
Informacje o tej pozycji
150,00 zł
vapor density
7.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
solubility
ethanol: 100 mg/mL, vegetable oils: soluble
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153), Nos1(24598)
Application
- Thermal decomposition characteristics of BHT and its peroxide (BHTOOH): BHT is highlighted for its excellent antioxidant properties, which degrade into BHTOOH under specific conditions (S Dai, et al., 2024).
- Relaxation mechanisms in low-stress polymer networks: BHT is utilized in polymer networks to assess its effects on the mechanical properties and durability of dental composites (SH Lewis, et al., 2024).
- Compatibility and safety of labels for pharmaceutical packaging: The study found BHT in labels, indicating its widespread use in pharmaceutical packaging due to its stabilizing properties (C Fu, et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC), powder | description purum, ≥99.0% (GC) | description tested according to Ph. Eur. | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay - |
| solubility ethanol: 100 mg/mL, vegetable oils: soluble | solubility methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless, methanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) |
| form powder | form - | form - | form - |
| mp 69-73 °C (lit.) | mp 68-72 °C, 69-73 °C (lit.) | mp 69-73 °C (lit.) | mp 69-73 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - open cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?