Merck
B1253
Sigma-Aldrich
Butylated hydroxyanisole
≥98.5%
Synonim(y):
2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisole, 2(3)-t-Butylhydroquinone monomethyl ether, BHA
Wybierz wielkość
5 G
158,00 zł
100 G
220,00 zł
500 G
566,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
158,00 zł
100 G
220,00 zł
500 G
566,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H3(OCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
6.2 (vs air)
Próba
≥98.5%
Formularz
powder
temp. samozapłonu
599 °F
mp
58-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Klucz InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Butylated hydroxyanisole is mainly used as a synthetic antioxidant in food and cosmetics. It is being extensively studied for potential toxicity.[1][2]
Zastosowanie
  • Antioxidant peptides from silk protein: Research explores the purification of novel antioxidant peptides derived from Bombyx mori pupae, identifying potential antioxidant applications for butylated hydroxyanisole in the food and cosmetic industries (Chukiatsiri et al., 2024).
  • Industrial lubricant additive: The performance of olive oil-based blended esters with butylated hydroxyanisole is evaluated, showcasing its efficacy as an industrial lubricant additive and its optimization using response surface methodology (Thangaraj et al., 2024).
  • Environmental degradation studies: Investigates the degradation of butylated hydroxyanisole using advanced oxidation processes, providing insights into environmental safety and the compound′s stability in pharmaceutical and industrial applications (Shi et al., 2024).
Inne uwagi
Mixed isomers (minimum 90% 3-isomer/9% 2-isomer)
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cytotoxicity of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene in isolated rat hepatocytes
Thompson, David and Moldeus, Peter
Biochemical Pharmacology, 37(11), 2201-2207 (1988)
Toxicology and biochemistry of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene.
A L Branen
Journal of the American Oil Chemists' Society, 52(2), 59-63 (1975-02-01)
Stefanie D Roth et al.
PloS one, 7(9), e44505-e44505 (2012-09-14)
Inefficient intracellular protein trafficking is a critical issue in the pathogenesis of a variety of diseases and in recombinant protein production. Here we investigated the trafficking of factor VIII (FVIII), which is affected in the coagulation disorder hemophilia A. We
Behrouz Hassannia et al.
The Journal of clinical investigation, 128(8), 3341-3355 (2018-06-26)
High-risk neuroblastoma is a devastating malignancy with very limited therapeutic options. Here, we identify withaferin A (WA) as a natural ferroptosis-inducing agent in neuroblastoma, which acts through a novel double-edged mechanism. WA dose-dependently either activates the nuclear factor-like 2 pathway
Yann Malato et al.
Gastroenterology, 143(6), 1597-1608 (2012-08-28)
The transcription factor nuclear factor κB (NF-κB) is activated by the IκB kinase complex. The regulatory subunit of this complex, NF-κB essential modifier (NEMO or IKBKG), is a tumor suppressor. Hepatocyte-specific deletion of NEMO induces chronic liver inflammation that leads
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?