15270
Biuret
98% (Contains ≤10%(w/w) Triuret)
Synonim(y):
Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Polecane produkty
Próba
98% (Contains ≤10%(w/w) Triuret)
Postać
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤1% water
mp
185-190 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Klucz InChI
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3