Przejdź do
793558
Sodium iodide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.89
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-679-3
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Form:
powder
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium iodide is an inorganic sodium salt. It is used as an iodinating agent in organic synthesis to prepare various iodine-containing compounds. It is used in the conversion of alkyl halides and sulfonates into alkyl iodides and aryl iodides via nucleophilic displacement reactions. Additionally, sodium iodide is also used in combination with oxidizing agents for the iodination of organoboranes, phenols, and aromatic compounds.
Application
Sodium iodide can be used as an iodine precursor salt to synthesize semi-organic nonlinear optical single crystal of bis thiourea sodium iodide (BTSI) via slow evaporation solvent technique.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
746371409286229911
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
solid
assay
≥99%
assay
≥99.5%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
grade
-
impurities
≤1.0% water
impurities
≤0.002% N compounds, ≤0.01% insolubles
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Brian A Rabe et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(39), 24450-24458 (2020-09-10)
The current severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemic has had an enormous impact on society worldwide, threatening the lives and livelihoods of many. The effects will continue to grow and worsen if economies begin to open without the
Kohei Sano et al.
Biochemical and biophysical research communications, 464(3), 820-825 (2015-07-15)
Photoacoustic (PA) imaging is an attractive imaging modality for sensitive and depth imaging of biomolecules with high resolution in vivo. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of an anti-epidermal growth factor receptor (EGFR) monoclonal antibody (panitumumab; Pan)
P E N Braad et al.
Physics in medicine and biology, 60(13), 5297-5312 (2015-06-26)
Peri-therapeutic (124)I-PET/CT is of interest as guidance for radioiodine therapy. Unfortunately, image quality is complicated by dead time effects and increased random coincidence rates from high (131)I-activities. A series of phantom experiments with clinically relevant (124)I/(131)I-activities were performed on a
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
793558-1KG04061832951348
793558-500G04061832951362
793558-100G04061832951331
Questions
  1. What are the purity values for this product?
    1 answer
    1. 84.67% of sodium iodide is iodine, and the iodine content is tested to ensure it falls within the specified range. The molecular weight of iodine (126.90447) divided by the total molecular weight of sodium iodide (149.89) equals 84.665%.