926388
HAT-CN
≥98% (sublimed)
Synonim(y):
Dipyrazino[2,3-f :2′,3′-h ]quinoxaline-2,3,6,7,10,11-hexacarbonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (sublimed)
Postać
powder
pasmo wzbronione
3.9 eV
zanieczyszczenia
0.5% weight loss (TGA, > 400 ºC)
kolor
yellow
współczynnik refrakcji
n/550 1.81
temp. przejścia
Tg 130 °C
Tm 265 °C
rozpuszczalność
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
methylene chloride: soluble
λmaks.
282-321 nm in methylene chloride (PL: 422 nm)
Energia orbitalna
HOMO -9.1 eV
LUMO -5.2 eV
właściwości półprzewodników
(mobility=0.1-1 cm2/V·s) (electron mobility)
InChI
1S/C18N12/c19-1-7-8(2-20)26-14-13(25-7)15-17(29-10(4-22)9(3-21)27-15)18-16(14)28-11(5-23)12(6-24)30-18
Klucz InChI
DKHNGUNXLDCATP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Diodes;
- Environmentally-friendly organic solar cells (OPVs) ;
- Organic phototransistors .
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3