Przejdź do
81806
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, 98.0-102.0% (T)
Synonim(y):
1-Propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2SO3Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3714817
3450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Level
assay
98.0-102.0% (T)
form
powder
quality
LiChropur
mol wt
164.16 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.15, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528625183230631
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
assay
98.0-102.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
mol wt
164.16 g/mol
mol wt
206.24 g/mol
mol wt
220.26 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
81806-10G-F04061833472156