Merck
75310
Millipore
OGY Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
Oxytetracycline Glucose Yeast-extract Agar Basis
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
Formularz
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
D(+)-glucose, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH końcowe
6.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
przydatność
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Zastosowanie
Selective agar according to Mossel for the identification and enumeration of yeasts and other fungi in foods, clinical specimens etc.
Uwaga dotycząca przygotowania
Suplementy:
2 fiolki/l suplementu selektywnego Oxytetra (nr kat. 51239)
może być:1 ml/l roztworu gentamycyny (nr kat. 48755)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxytetracycline-glucose-yeast extract agar for selective enumeration of moulds and yeasts in foods and clinical material.
D A Mossel et al.
The Journal of applied bacteriology, 33(3), 454-457 (1970-09-01)
Produkty
Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.