agency
ISO 6611 I
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for molds
General description
Jest w pełni autoklawowalny wraz z chloramfenikolem, w przeciwieństwie do innych pożywek do hodowli drobnoustrojów.
Pożywka zawiera ekstrakt drożdżowy, który zapewnia źródło witamin, B-kompleks. Glukoza dostarcza energii do wzrostu drożdży i pleśni, a agar jest środkiem zestalającym.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency ISO 6611 I | agency EP, ISO, JP, USP | agency AOAC® 940.36, APHA, GB 4789.2, GB 4789.43, ISO 17410, ISO 4833-1, ISO 4833-2 | agency IDF 220, according to ISO 29981 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability selective for molds | suitability nonselective for | suitability aerobic bacteria | suitability Bifidobacterium Spp. |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3