Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1580,00 zł
sterility
sterile
Quality Level
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Staphylococcus spp.
General description
Application
Packaging
Other Notes
Egg yolk: 30 mL, sterile saline: 64 mL, sterile 3.5% potassium tellurite solution: 6 ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) food and beverages, microbiology |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| suitability Staphylococcus spp. | suitability bacteria | suitability Corynebacterium spp., Staphylococcus spp. | suitability Bacillus spp., Clostridium spp., Micrococcus spp., Staphylococcus spp. |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile (Filtered and Aseptic Handled) | sterility non-sterile |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 75208-5VL | 04061832907215 |
| 75208-1VL | 04061837121302 |