Przejdź do
55220
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥97.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
674,00 zł
505,50 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
505,50 zł
Cena katalogowa674,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
impurities
≤0.2% water
functional group
amine
SMILES string
N#C[N-]C#N.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2N3/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1-5-2-4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
ICIVTHOGIQHZRY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
95137727709711772
description
≥97.0% (HPLC)
description
>97.0% (HPLC)
description
≥98.5% (HPLC)
description
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
>97.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤0.2% water
impurities
≤1% water
impurities
≤1.0% water
impurities
≤0.5% water
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
fluoro, triflate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)