Merck
74856
Supelco
(−)-Linalool
analytical standard
Synonim(y):
(R)-(−)-Linalool, (R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
Wybierz wielkość
1 ML
490,00 zł
5 ML
1370,00 zł
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
490,00 zł
5 ML
1370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
1721487
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −20±2°, neat
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
bp
198 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
(−)-Linalool is a naturally occurring enantiomer of linalool, a monoterpene compound present as a major volatile component in the essential oil of several aromatic species.[1] It is an important flavor and fragrance ingredient employed in the cosmetic industry for neutralizing unpleasant odors that may be present in the chemicals or to enhance the individuality and appeal of products. The anti-inflammatory activity of (−)-linalool found in distilled or extracted essential oil is investigated.[1]
(-)-Linalool is a monoterpene that is an important constituent of essential oils like lavender oil.[2]
Zastosowanie
(−)-Linalool may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
  • Tea samples using headspace-solid phase microextraction, followed by enantioselective gas chromatography with flame ionization detection (HS-SPME-GC-FID).[3]
  • Food matrices using headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography–combustion-isotope ratio mass spectrometry (GC–C-IRMS).[4]
(-)-Linalool has also been used as a reference standard in the quantitative determination of lavender oil in lavaflam tablets using gas chromatography method of analysis(GC).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
166.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Headspace-solid phase microextraction coupled to gas chromatography?combustion-isotope ratio mass spectrometer and to enantioselective gas chromatography for strawberry flavoured food quality control
Schipilliti L, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(42), 17-23 (2011)
Development and Validation of a Gas Chromatography Method for Quantitative Determination of Lavendar Oil in Lavaflam Preparation
Aslanyan.A.M, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 50(3), 200-204 (2016)
Enantiomeric analysis of linalool in teas using headspace solid-phase microextraction with chiral gas chromatography
Yang T, et al.
Industrial Crops and Products, 83, 17-23 (2016)
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 943-964 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalool when used as a fragrance ingredient, is presented.
S L Guzmán-Gutiérrez et al.
Journal of ethnopharmacology, 143(2), 673-679 (2012-08-08)
Litsea glaucescens (Lauraceae) has been used in Mexican Traditional Medicine to relieve illness related to central nervous system, such as epilepsy, fright and sadness. In this study, L. glaucescens essential oil properties on central nervous system were evaluated in mice