Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.8 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
1.448-1.452 at 20 °C, 0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChI key
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade - | grade FG, Kosher | grade certified reference material, TraceCERT® |
| assay ≥97.0% (GC) | assay - | assay ≥97% | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linalyl acetate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 49599-100MG | 04061835560943 |