W263508
Linalool
≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
ciśnienie pary
0.17 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥97%
skład
contains EU 1223/2009 restricted linalool
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
tw
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (60% ethanol)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
linalool
Organoleptyczne
lemon; orange; floral; sweet
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Klucz InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter