Przejdź do
48809
Geranyllinalool
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.48
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-201-8
Beilstein/REAXYS Number:
6713421
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.490
density
0.885 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H34O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,11,13,15,21H,1,8-10,12,14,16H2,2-6H3/b18-13+,19-15+
InChI key
IQDXAJNQKSIPGB-HQSZAHFGSA-N
General description
Geranyllinalool is a diterpene alcohol, commonly used as a fragrant.[1] It imparts insecticidal property to xylophagous insects and pine wood.
Application
Geranyllinalool has been used in studying its influence on pyocyanin and Pseudomonas quinolone signal (PQS) production by Pseudomonas aeruginosa.[2] It may be used as a starting material in the synthesis of teprenone by reacting with acetylated Meldrum′s acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G327851782W502200
Linalool analytical standard
Supelco
51782
Linalool
assay
≥90% (GC)
assay
≥85% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97%
density
0.885 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.490
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)