0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Kluczowe dokumenty
Wybierz wielkość
433,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
433,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used as a reference standard for the analysis of α-terpineol as trace volatile compound in wine by solid-phase extraction (SPE) followed by GC-MS[5] and in essential oils and related compounds from aromatic plants by SPME and GC-MS.[6]
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
-
What is the density of Alpha Terpineol?