Merck
62139
Sigma-Aldrich
(−)-Linalool
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
Wybierz wielkość
25 ML
225,00 zł
100 ML
570,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
225,00 zł
100 ML
570,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
1721487
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −18±3°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
bp
198 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
(-)-Linalool is a monoterpene compound mainly found in many essential oils.[1][2] It shows anti-nociceptive[1] and anti-inflammatory activity.[2]
Zastosowanie
(-)-Linalool can be used as a reactant in:
  • The enantioselective preparation of ophiobolin sesterterpene via diastereoselective reductive radical cascade cyclization.[3]
  • The total synthesis of (-)-5,6-dihydrocineromycin B via (-)-linalool O-triethylsilyl ether.[4];
  • The total synthesis of pladienolide B analog.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
166.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nan Zhang et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 23(14), 1727-1734 (2016-12-04)
Essential oil from Cananga odorata (ylang-ylang essential oil, YYO) is usually used in reducing blood pressure, improving cognitive functioning in aromatherapy in human. Few reports showed its effect on anxiety behaviors. To investigate the anxiolytic effects of YYO exposure on
Synthesis of a pladienolide B analogue with the fully functionalized core structure
Mu?ller S, et al.
Organic Letters, 13(15), 3940-3943 (2011)
(-)-Linalool produces antinociception in two experimental models of pain.
Peana AT, et al.
European Journal of Pharmacology, 460(1), 37-41 (2003)
Amy L Parachnowitsch et al.
Plant signaling & behavior, 8(1), e22704-e22704 (2012-12-12)
Natural selection is thought to have shaped the evolution of floral scent; however, unlike other floral characters, we have a rudimentary knowledge of how phenotypic selection acts on scent. We found that floral scent was under stronger selection than corolla
Carolina E Reisenman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(11), 2602-2611 (2004-03-19)
Projection neurons (PNs) with arborizations in the sexually dimorphic "lateral large female glomerulus" (latLFG) in the antennal lobe (AL) of the moth Manduca sexta previously were shown to respond preferentially to antennal stimulation with (+/-)linalool, a volatile compound commonly emitted