Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 719,00 zł |
Informacje o tej pozycji
719,00 zł
form
powder
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Staphylococcus spp.
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Staphylococcus spp. | suitability Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. (spp.) | suitability Staphylococcus spp. | suitability - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) - |
| application(s) clinical testing | application(s) food and beverages | application(s) clinical testing | application(s) - |
| form powder | form solid | form disc | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 74226-1SET-F | 04061832886367 |
| 74226-3ML-F | 04061837402760 |