Przejdź do
71443
Sodium decyl sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Decyl sulfate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9OSO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.33
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-568-5
Beilstein/REAXYS Number:
3576860
MDL number:
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
flakes
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.05, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium decyl sulfate is an anionic surfactant. It is a sodium salt monodecyl ester of sulfuric acid. It also has application in textile, leather and other industries as emulsifier, wetting agent, dispersant, fiber lubricant, and synthetic fatliquor.
Application
Sodium decyl sulfate was used in a study conducted to investigate the preferential interaction of poly(vinylpyrrolidone) (PVP) toward the alkyl sulfate surfactants using 13C and 1H NMR and NOESY measurements.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.22050RDD0211.06022
form
flakes
form
powder
form
-
form
liquid
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
description
anionic
description
-
description
anionic
description
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. W. A. Milne
Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade Names, and Properties, 560-560 (2005)
Binding of sodium decyl sulfate to a cationic polymer.
Shirahama, Keishiro, Hidefumi Yuasa, and Shinji Sugimoto.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54.2, 375-377 (1981)
Complex formation between poly (vinylpyrrolidone) and sodium decyl sulfate studied through NMR.
Roscigno, Paola, et al.
Langmuir, 19.23, 9638-9644 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S3256-25G04061838258809
S4264-1G04061836925727
S3256-1G04061836922160
S3256-5G04061836922177
S4264-5G04061836925741
85590-5G04061833026168
85590-25G04061833026151
55513-100MG04061832582511
71443-10G04061832845623