Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
quality
LiChropur™
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.05, λ: 220 nm Amax: 0.03, λ: 230 nm Amax: 0.02, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-decanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?