85927
ECC ChromoSelect Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
E. coli-Coliform Selective Agar ChromoSelect, ECC Selective Agar ChromoSelect
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 10.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 3.3 g/L
chromogenic mixture, 0.43 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1 g/L
peptone, special, 6.0 g/L
sodium chloride, 2 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 0.6 g/L
sodium pyruvate, 1 g/L
sorbitol, 1 g/L
Tergitol™
7, 0.15 g/L
tryptophan, 1 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
selective and differential for Citrobacter spp.
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.