Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
48 | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
agency
USP International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
storage condition
protect from light (right side up)
color
slightly opalescent rose
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
E. coli (ATCC 25922)
P. aeruginosa (ATCC 9027)
E. aerogenes (ATCC 49701)
S. aureus (ATCC 6538) as negative control
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency USP International standards | agency International standards | agency International standards | agency International standards |
| form plate (pre-poured agar) | form plate (pre-poured agar) | form plate (pre-poured agar) | form plate (pre-poured agar) |
| suitability suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms | suitability suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts | suitability suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms, lactose-fermenting bacteria | suitability suitable for (suitable for solid cultivation), fecal bacteria: Streptococcus spp. |
| sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled |
| application(s) bioburden testing, cosmetics | application(s) bioburden testing, cosmetics | application(s) bioburden testing, cosmetics | application(s) bioburden testing, cosmetics |
| shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life 12 mo. | shelf life 6 mo. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milliflex® Pre-filled Media Cassettes
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9