Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2360,00 zł
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
mol wt
742.95 g/mol
color
light orange to dark orange, light red
fluorescence
λex 524 nm; λem 545 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1Br
InChI
1S/C24H9Br4NO7/c25-13-6-11-21(17(27)19(13)32)35-22-12(7-14(26)20(33)18(22)28)24(11)10-2-1-8(5-9(10)23(34)36-24)29-15(30)3-4-16(29)31/h1-7,32-33H
InChI key
YRCLWXRIEYQTAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ≥93% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC), BioReagent | description 75% (HPLC) | description suitable for fluorescence |
| suitability suitable for fluorescence | suitability corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence | suitability - | suitability suitable for fluorescence, corresponds for coupling to thiols |
| color light red, light orange to dark orange | color - | color orange to very dark orange | color - |
| fluorescence λex 524 nm; λem 545 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol) | fluorescence λex 490 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence - | fluorescence λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase) |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay 75% (HPLC) | assay - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?