Przejdź do
W1628
Wortmannin
From Penicillium funiculosum, ≥98% (HPLC), phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor, powder
Synonim(y):
KY 12420
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
67676
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
772,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Wortmannin, from Penicillium funiculosum, ≥98% (HPLC)
biological source
Penicillium funiculosum
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to yellow
solubility
H2O: unstable, acetonitrile: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(=O)[C@@]1(C)C[C@@H](OC(C)=O)C3=C2C(=O)c4occ5C(=O)O[C@H](COC)[C@@]3(C)c45
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
InChI key
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Wortmannin is a potent and specific phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K) inhibitor with an IC50 of 2-4 nM.
Wortmannin is a potent and specific phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K) inhibitor with an IC50 of 2-4 nM. Inhibition of PI3-K/Akt signal transduction cascade enhances the apoptotic effects of radiation or serum withdrawal and blocks the antiapoptotic effect of cytokines. Inhibition of PI3-K by wortmannin also blocks many of the short-term metabolic effects induced by insulin receptor activation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide and Kinase Phosphatase Biology research. Discover more featured Cyclic Nucleotide and Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the G Proteins (Heterotrimeric) and Phosphoinositide Kinases pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681675M9440C2020
description
from Penicillium funiculosum, ≥98% (HPLC)
description
Wortmannin, CAS 19545-26-7, is a cell-permeable, potent, selective, and irreversible inhibitor of PI3-Kinase (IC50 = 5 nM). Does not affect any upstream signaling events.
description
>98% (HPLC), powder
description
≥98% (TLC), powder
assay
≥98% (HPLC and TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, H2O: unstable
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: slightly soluble, methanol: water: soluble, polar organic solvents: soluble
color
off-white
color
white to off-white
color
red-brown
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wortmannin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)