Przejdź do
230251
Eosin Y
75% (HPLC)
Synonim(y):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H8Br4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
647.89
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-138-3
Colour Index Number:
45380:2
MDL number:
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
75% (HPLC)
form
powder
color
orange to very dark orange
solubility
spirit: soluble
λmax
524 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChI key
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Eosin Y is a xanthene dye and is used for the differential staining of connective tissue and cytoplasm. In histopathology, it is applied as a counterstain after hematoxylin and before methylene blue. It is also used as a background stain, thereby giving contrast to the nuclear stains.
Application
Eosin Y has been used as a reagent in the preparation of Nigrosin-Eosin (NE) stain and is used in hematoxylin and eosin (H&E) staining technique to visualize alginate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4009861006212954
color
orange to very dark orange
color
light red to red/pink
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
solubility
spirit: soluble
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
solubility
spirit: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
75% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)