Przejdź do
41314
2-Maleimidoethyl mesylate
technical, ≥90.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-Maleimidoethyl methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO5S
Masa cząsteczkowa:
219.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90.0% (HPLC)
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
functional group
maleimide, mesylate
SMILES string
O=C(C=C1)N(CCOS(=O)(C)=O)C1=O
InChI
1S/C7H9NO5S/c1-14(11,12)13-5-4-8-6(9)2-3-7(8)10/h2-3H,4-5H2,1H3
InChI key
PMKKIDFHWBBGDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M55251202005SML0198
description
technical, ≥90.0% (HPLC)
description
≥98%, powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
-
reaction suitability
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
maleimide
functional group
NHS ester
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)