Merck
755842
Sigma-Aldrich
6-Maleimidohexanoic acid
90% (GC)
Synonim(y):
2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-hexanoic acid, 6-Maleimide hexanoic acid, MCA, Maleimidocaproic acid, 6-Maleimidocaproic acid, N-Maleoyl-6-aminocaproic acid, N-(5-Carboxypentyl)maleimide
Wybierz wielkość
25 G
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1200,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.21
Beilstein:
1532405
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
90% (GC)
Formularz
powder
mp
87-92 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H13NO4/c12-8-5-6-9(13)11(8)7-3-1-2-4-10(14)15/h5-6H,1-4,7H2,(H,14,15)
Klucz InChI
WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Intermediate for ester and amide linked maleimide monomers
Probe for thiol groups (SH-groups) in membrane proteins.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D B R K Gupta Udatha et al.
Journal of structural biology, 190(3), 314-327 (2015-04-25)
The catalytic residues in carbohydrate esterase enzyme families constitute a highly conserved triad: serine, histidine and aspartic acid. This catalytic triad is generally located in a very sharp turn of the protein backbone structure, called the nucleophilic elbow and identified
You-Jun Li et al.
Oncotarget, 6(35), 36943-36954 (2015-10-16)
Melanoma differentiation associated gene-7/interleukin-24 (mda-7/IL-24) encodes a tumor suppressor gene implicated in the growth of various tumor types including breast cancer. We previously demonstrated that recombinant adenovirus-mediated mda-7/IL-24 expression in the mammary glands of carcinogen-treated (methylnitrosourea, MNU) rats suppressed mammary
Joanna M Wardlaw et al.
International journal of stroke : official journal of the International Stroke Society, 10(6), 956-968 (2013-01-23)
Intravenous thrombolysis with recombinant tissue Plasminogen Activator improves outcomes in patients treated early after stroke but at the risk of causing intracranial hemorrhage. Restricting recombinant tissue Plasminogen Activator use to patients with evidence of still salvageable tissue, or with definite
Nathalie E Blachère et al.
European journal of immunology, 44(11), 3240-3251 (2014-08-12)
Paraneoplastic neurologic diseases (PND) involving immune responses directed toward intracellular antigens are poorly understood. Here, we examine immunity to the PND antigen Nova2, which is expressed exclusively in central nervous system (CNS) neurons. We hypothesized that ectopic expression of neuronal
Mohammed Abdelsaid et al.
Life sciences, 118(2), 268-273 (2014-01-23)
We have shown that diabetes causes cerebrovascular remodeling in part by the activation of the endothelin (ET-1) system in a glucose-dependent manner. We also reported increased yet dysfunctional cerebral angiogenesis in diabetes. Here, we tested the hypothesis that dual ET-1