Przejdź do
M9794
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98%, powder
Synonim(y):
6-Maleimidocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(ε-Maleimidocaproyloxy)succinimide, N-Succinimidyl 6-maleimidocaproate, EMCS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
953,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.29
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1499815
Assay:
≥98%
Form:
powder
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
mp
70-73 °C (lit.)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
InChI key
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Application
A heterobifunctional cross-linking reagent incorporating an extended spacer with amine and sulfhydryl reactivity. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5) The second coupling is specific for molecules containing free sulfhydryl by thioether linkage buffered at pH 6.8 (6.5-7.0). Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates. Contains 9 atom linker. An extended aliphatic spacer stabilizes the maleimide prior to coupling compared to aromatic spacers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63177M5525568600
description
≥98%, powder
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98%, powder
description
98%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
98%
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
solubility
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
mp
70-73 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
mp
180-182 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)