Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 780,00 zł | |
| 500 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 53177-1KG-F | 04061832558813 |
| 53177-100G-F | 04061832558806 |
| 53177-500G-F | 04061832558820 |