Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 812,00 zł |
Informacje o tej pozycji
812,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
impurities
≤1% water
mp
37 °C
density
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC/T) | description for catalysis, ≥98.5% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) |
| assay ≥97.0% | assay ≥99.0% (HPLC/T) | assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| density 1.198 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.198 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.21 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.38 g/mL at 20 °C (lit.) |
| mp 37 °C | mp 37 °C | mp - | mp - |
| impurities ≤1% water | impurities ≤50 mg/kg halogens (as chloride), ≤0.3% water | impurities ≤0.05% water | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?