Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.475
functional group
phosphate
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI key
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98.0% | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.0% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| functional group phosphate | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤0.5% water | impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities - |
| refractive index n20/D 1.475 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?