75059
1-Butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
BMIM OSU
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (HPLC)
zanieczyszczenia
≤1.0% water
ciąg SMILES
CCCCn1cc[n+](C)c1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15N2.C8H18O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11/h6-8H,3-5H2,1-2H3;2-8H2,1H3,(H,9,10,11)/q+1;/p-1
Klucz InChI
KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Postać fizyczna
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter