Kluczowe dokumenty
51872
Piroctone olamine
analytical standard, PESTANAL®
Synonim(y):
1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone ethanolammonium salt
Wybierz wielkość
621,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
621,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCO.CC(CC1=CC(C)=CC(=O)N1O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C14H23NO2.C2H7NO/c1-10-6-12(15(17)13(16)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5;3-1-2-4/h6,8,11,17H,7,9H2,1-5H3;4H,1-3H2
Klucz InChI
BTSZTGGZJQFALU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
323.4 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
161.9 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?