Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 421,00 zł |
5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 787,00 zł |
10 mg | Przewidywany termin wysyłki24 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1090,00 zł |
20 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
421,00 zł
Nazwa produktu
MG-132, A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
proteasome
Preparation Note
Other Notes
Steinhilb, M.L., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 4476.
Meriin, A.B., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 6373.
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Klafki, H.W., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 2865.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L., 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Wiertz, E.J., et al. 1996. Cell84, 769.
Jensen, T.J., et al. 1995. Cell 83, 129.
Read, M.A., et al. 1995. Immunity2, 493.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (Ki = 4 nM). | description InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor | description Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM). | description Potent reversible proteasome inhibitor (Ki = 21 nM and 35 nM for 20S and 26S proteasome, respectively). |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form powder | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MG-132
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?