Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 597,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
597,00 zł
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
InChI key
RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum parasites | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niclosamide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?