Wybierz wielkość
1910,00 zł
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
grade
pharmaceutical primary standard
API family
piroctone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NCCO.CC(CC1=CC(C)=CC(=O)N1O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C14H23NO2.C2H7NO/c1-10-6-12(15(17)13(16)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5;3-1-2-4/h6,8,11,17H,7,9H2,1-5H3;4H,1-3H2
InChI key
BTSZTGGZJQFALU-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family piroctone | API family - | API family piroctone | API family piroctone |
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
323.4 °F - Pensky Martens closed cup
flash_point_c
161.9 °C - Pensky Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1544406-200MG | 04061833853733 |