Merck
537586
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
5.03 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤0.05% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
tw
166 °C (lit.)
mp
-75 °C
rozpuszczalność
water: soluble 54.1 g/L at 20 °C
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as solvent in preparing new polymers.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Photopolym. Sci. Technol., 16, 335-345 (2003)
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 88, 636-640 (2003)
B Qi et al.
Applied microbiology and biotechnology, 58(5), 684-689 (2002-04-17)
Five fungal species, Cladosporium resinae (ATCC 34066), Cladosporium sphaerospermum (ATCC 200384), Exophiala lecanii-corni (CBS 102400), Mucor rouxii (ATCC 44260), and Phanerochaete chrysosporium (ATCC 24725), were tested for their ability to degrade nine compounds commonly found in industrial off-gas emissions. Fungal
The hydroxyl radical reaction rate constant and products of ethyl 3-ethoxypropionate.
Baxley JS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 29(8), 637-644 (1997)
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in