Przejdź do
105899
Cyclohexanol
ReagentPlus®, 99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
578,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023102
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-630-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906744
Assay:
99%
Bp:
160-161 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.98 mmHg ( 25 °C)
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.98 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
12.25 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI key
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexanol is an alicyclic alcohol. It is industrially produced from phenol, via hydrogenation in the presence of Ni/Al2O3 catalyst. It is also produced from cyclohexane, via oxidation with molecular oxygen in the presence of Co3O4 nanocrystals (catalyst). A mixture of cyclohexanone (K) and cyclohexanol (A) is known as KA oil. KA oil can be generated from cyclohexane, via liquid-phase oxidation.
Application
Cyclohexanol may be used in the preparation of ε-caprolactam and adipic acid, important precursors for the industrial synthesis of nylon-6 and nylon-6.6, respectively.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C102180458597676861
assay
99%
assay
99.8%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.4 (vs air)
vapor density
-
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
0.98 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
mp
-
mp
4-7 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
flash_point_c
64 °C - closed cup - DIN 51794
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?