Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 253,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 648,00 zł |
Informacje o tej pozycji
253,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
COCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
BDJSOPWXYLFTNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 99% | description 97% | description 95% |
| assay ≥99% | assay 99% | assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.402 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.41 (lit.) | refractive index n20/D 1.409 (lit.) |
| density 1.009 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.939 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 142-143 °C (lit.) | bp - | bp 77 °C/20 mmHg (lit.) | bp 112 °C (lit.) |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?