Merck
484407
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-propanol
greener alternative
≥99.5%
Synonim(y):
Propylene glycol methyl ether, Propyleneglycol monomethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1731270
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.5%
Zastosowanie:
microbiology
bp:
118-119 °C (lit.)
ciśnienie pary:
10.9 mmHg ( 25 °C)
gęstość pary
3.12 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10.9 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
532 °F
granice wybuchowości
13.8 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.001% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
mp
-97 °C
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
microbiology
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Methoxy-2-propanol (Propylene glycol methyl ether, PGME), a glycol ether, can be synthesized by reacting propylene oxide with methanol in the presence of ZnMgAl (zinc-magnesium-aluminium) catalysts. Its degradation by microorganisms in different soil types has been investigated. An oral reference dose (RfD) and an inhalation reference concentration (RfC) values of PGME have been obtained from inhalation studies in F344 rats and B6C3F1 mice.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.Monoethers, especially propylene glycol methyl ether (PGME), are widely used as pollution-free solvents in fine chemical synthesis in pharmaceutical, chemical and cosmetic industries and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
88.7 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
31.5 °C - closed cup - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Influence of acid-base properties of ZnMgAl-mixed oxides for the synthesis of 1-methoxy-2-propanol.
Cheng W, et al.
Applied Clay Science, 42(1), 111-115 (2008)
Biodegradation of glycol ethers in soil.
Gonsior SJ and West RJ.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 14(8), 1273-1279 (1995)
Rei Momose et al.
Organic letters, 15(8), 2010-2013 (2013-04-11)
Three new alkaloids, hyrtimomines A-C (1-3), were isolated from an Okinawan marine sponge Hyrtios sp. The structures of 1-3 were elucidated on the basis of spectroscopic analysis and application of a phenylglycine methyl ester (PGME) method. Hyrtimomines A (1) and
Nancy B Hopf et al.
Toxicology letters, 211(1), 77-84 (2012-03-17)
Aging adults represent the fastest growing population segment in many countries. Physiological and metabolic changes in the aging process may alter how aging adults biologically respond to pollutants. In a controlled human toxicokinetic study (exposure chamber; 12 m³), aging volunteers
J Y Domoradzki et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 75(1), 31-39 (2003-07-15)
The kinetic equivalency of propylene glycol monomethyl ether (PGME), derived from propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA), as well as the parent compound (PGME) following intravenous administration to Fischer 344 rats was evaluated. In addition, in vitro hydrolysis rates of
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).