Przejdź do
8.18532
(1-Methoxy-2-propyl) acetate
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol) for synthesis
Synonim(y):
(1-Methoxy-2-propyl) acetate, Acetic acid 2-methoxypropyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH(CH3)CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-603-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
145-147 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
3.1 hPa ( 20 °C)
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
3.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
315 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
145-147 °C/1013 hPa
mp
-67 °C
transition temp
flash point 45 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(OC(=O)C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.969
(2-Methoxy-1-propyl) acetate (GC, area%): ≤ 3.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
113.0 °F
flash_point_c
45 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)