Merck
45798
Supelco
Perylene
analytical standard
Synonim(y):
Dibenz[de,kl]anthracene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
Beilstein:
1911335
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
276-279 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Klucz InChI
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Perylen należy do klasy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Jest to hydrofobowa sonda fluorescencyjna stosowana do obrazowania dwuwarstwowych błon lipidowych.[1]
Zastosowanie
Perylen może być stosowany jako wzorzec analityczny wraz z mieszaniną wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w celu określenia rozkładu przestrzennego i źródeł WWA w osadach powierzchniowych rzek.[2] Może być również stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach wody przy użyciu techniki spektrofluorymetrycznej.[3]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Distribution and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of rivers and an estuary in Shanghai, China
Liu Y, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 154(2), 298-305 (2008)
Fluorescence probe partitioning between Lo/Ld phases in lipid membranes
Baumgart T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1768(9), 2182-2194 (2007)
Simultaneous synchronous flourimetric determination of benzo [a] pyrene and perylene in micellar media
Rodriguez SJJ, et al.
Analytica Chimica Acta, 255(1), 107-111 (1991)
Alessandro Sanguineti et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(16), 1618-1620 (2013-01-23)
Highly efficient plastic based single layer Luminescent Solar Concentrators (LSCs) require the design of luminophores having complete spectral separation between absorption and emission spectra (large Stokes shift). We describe the design, synthesis and characterization of a new perylene dye possessing
Mykhaylo Myahkostupov et al.
The Journal of organic chemistry, 78(17), 8634-8644 (2013-08-15)
We have synthesized and thoroughly characterized two representative ladder-type acetylene-bridged perylenediimide dimers bearing long alkyl chain solubilizing groups, bis[1-ethynyl-N,N'-bis(1-hexylheptyl)-perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic diimide] ([PDICC]2, 1) and 1,1'-ethynyl-bis[N,N'-bis(1-hexylheptyl)-perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic diimide] ([PDI]2CC, 2). In these dimeric PDI molecules, NMR-based structural characterization became nontrivial because severe (1)H