Próba
99%
Formularz
powder
mp
372-374 °C (subl.)
rozpuszczalność
organic solvents: slightly soluble
Energia orbitalna
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Wydajność urządzenia OPV
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s) (on/off ratio=1E5-1E8)
ciąg SMILES
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
Klucz InChI
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.