Przejdź do
B2403
Benz[b]anthracene
98%
Synonim(y):
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
260,25 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
765,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-138-9
Beilstein/REAXYS Number:
1909299
MDL number:
260,25 zł
Cena katalogowa347,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
orbital energy
HOMO 5.4 eV , LUMO 2.7 eV 
OPV device performance
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 7 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
  • Fill Factor (FF): 0.57
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.3 %
semiconductor properties
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
SMILES string
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
InChI key
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
75451B2209D31206
description
98%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99%
description
97%
assay
98%
assay
-
assay
99%
assay
97%
semiconductor properties
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
mp
205-207 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
OPV device performance
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 7 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
  • Fill Factor (FF): 0.57
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.3 %
OPV device performance
-
OPV device performance
-
OPV device performance
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benz[b]anthracene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)